Merck
G005953
HPLC Analysis of Fusion Protein on Zenix®-C SEC-300
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 + 200 mM NaCl
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1102 psi (76 bar)
column: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL fusion protein
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)