テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 1g 1/4 in drywall
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L (30141-U)
dry purge: 60 min
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
適合性
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
アナリシスノート
Qualitative volatile headspace outgassing of drywall using the ATIS with analysis by thermal desorption
法的情報
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Acetonitrile
Acetone
Hexanal
Octanal
Nonanal
Decanal
Undecanal
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)