テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 0.5 g purple nitrile glove
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L (30141-U)
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
dry purge: 15 min
適合性
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
industrial hygiene
詳細
Qualitative volatile headspace outgassing from purple nitrile gloves using the ATIS system with analysis by thermal desorption.
法的情報
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Carbon disulfide
Methacrylic acid
Diethylcyanamide
N,N-Diethylformamide
6-Methyl-5-hepten-2-one
4-Cyanocyclohexene
Naphthalene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)