Merck
G005889
HPLC Analysis of a Monoclonal Antibody on Zenix® SEC-150, 30 cm X 4.6 mm I.D., 3 μm particles after Proteolysis with IdeS Protease
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Zenix® SEC-150, 30 cm X 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777018)
mobile phase: 0.15 M potassium phosphate monobasic, pH 7.0 with potassium hydroxide
flow rate: 0.35 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: ambient
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: digested SO57 mAb, ~0.5 g/L
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
アナリシスノート
Proteolysis of antibodies can be useful for simplifying further analysis. This application demonstrates separation of the two fragments, F(ab′)2 and scFc, after digestion with IdeS protease
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)