テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: Dispersive (QuEChERS)
sample/matrix: Avocado spiked with pesticides at 20 ng/g
extraction tube: Supel QuE Acetate extraction tube (55234-U)
extraction process: add 25 mL of acetonitrile; shake for 1 minute; add contents of Supel QuE acetate extraction tube; shake immediately for 1 minute; centrifuge at 3200 rpm for 5 minutes
clean-up tube: Supel Que Z-Sep+ cleanup tube (55296-U)
clean-up process: transfer 3 mL of the acetonitrile layer into a Supel Que Z-Sep+ cleanup tube; shake for 1 minute; centrifuge at 3400 rpm for 3 minutes; draw off supernatant for LVI-GCMS analysis
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.36 μm (28576-U)
oven: 70 °C (2 min), 15 °C/min to 325 °C (6 min)
inj. temp.: 60 °C (0.28 min), 600 °C/min to 325 °C (5 min)
detector: MSD
MSD interface: 330 °C
carrier gas: helium, 1 mL/min, constant
injection: PTV solvent vent; 10 μL, injection dispense speed 15000 μL/min
liner: 4 mm I.D. FocusLiner with taper
sample: pesticides spiked at 20 ng/g
適合性
application for SPE
アプリケーション
agriculture
food and beverages
アナリシスノート
法的情報
アナライト
SPEチューブまたはプレート
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)