Merck
G005755
GC Analysis of Basic Drugs on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.36 μm) after SPME using 65 μm PDMS/DVB Fiber, Fast GC Analysis
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 500 μg/L of each compound in 2 mL 0.05M phosphate buffer, 25% sodium chloride, pH=11
SPME fiber: Polyacrylate, 85 μm (57304); PDMS/DVB Stableflex, 65 μm (57326-U)
extraction: 15 min, fiber immersion in water, room temperture, stirring at 450 rpm
desorption process: 2 min, 250 °C
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.36 μm (28576-U)
oven: 100 °C (1 min), 20 °C/min to 325 °C (5 min)
detector: MSD, m/z 40 - 450
MSD interface: 325 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min, constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME
適合性
application for SPME
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    4-Chloro-DL-phenylalanine
    Codeine
    Diazepam
    Heroin
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)