Merck
G005700
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53811-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in 80:20, water: acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of furans as listed in ASTM method 05837-99.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
    Furfuryl alcohol
    Furfural
    2-Furyl methyl ketone
    5-Methyl-2-furaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)