テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 2450 psi (169 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: (1R)-2,2′-Bis[(S )-(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,1′-binapthalene, 25 μg/mL in methanol; (1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,1′-binapthalene, 50 μg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18 for the separation of the diastereomers of by HPLC in reversed phase mode.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
(1R)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene, 97%
(1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene, ≥96.5% (HPLC)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)