Merck
G005606
HPLC Analysis of 2-AMP and Piroxicam on Ascentis® Express F5
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53590-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, pH=3; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 1635 psi (113 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 100 μg/mL Piroxicam and 10 μg/mL 2-AMP in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    2-Aminopyridine
    Piroxicam
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)