Merck
G005510
US EPA Method 8141: GC Analysis of Organophosphorus Pesticides (OP-Pest) on SLB®-5ms
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
inj. temp.: 250 °C
detector: NPD, 320 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min
injection: 2.0 μL, splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: nitrogen-phosphorous pesticide standard, each analyte at 100 ppb in MTBE
アプリケーション
environmental
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Dichlorvos
    Trichlorfon
    Demeton-O
    Ethoprophos
    Dibrom®
    Dicrotophos
    Monocrotophos
    Phorate
    Dimethoate
    Simazine
    Atrazine
    Dioxathion
    Terbufos
    Diazinon
    Disulfoton
    Phosphamidon
    Parathion-methyl
    Fenitrothion
    Malathion
    Fenthion
    Trichloronate
    Parathion
    Crotoxyphos
    Fensulfothion
    Ethion
    Famphur
    Carbophenothion
    Phosmet
    Leptophos
    Coumaphos
    すべて表示 (30)
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)