Merck
G005447
HPLCによるウィザニア属(Aswagandha) スタンダードの分析、Ascentis Express F5
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 20 to 100% B in 10 min: held at 100% B for 0.5 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 2756 psi (190 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in 80:20, water:methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express F5 for the efficient separation of withania standards.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)