Merck
G005409
ステロイドの分析、Ascentis Express F5、アセトニトリル移動相
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 50 mg/L in 75:25, water:methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)