テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 7.5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53812-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (55:45, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 1 μL
sample: methyl-, benzylparaben, 50 mg/L; ethylparaben, 30 mg/L; propyl-, butylparaben, 100 mg/L; 2-phenoxyethanol, 1.5 g/L; 1-phenoxy-2-propanol, 3 g/L; all in 40% methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
personal care
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)