Merck
G005162
HPLC Analysis of Oxazepam Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DNP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000 DNP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (25024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 20 mM ammonium phosphate, pH 2.9; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 5 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 3 μL
sample: oxazepam, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Oxazepam
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)