Merck
G005092
GCによる-アルキルアミンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX B-TA
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX B-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73023AST)
gradient: 80 °C, 2 °C/min to 110 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 0.6 μL, 80:1 split
sample: 2.5 mg/mL each racemate in methanol (N-TFA derivatives)
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)