テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (93:7, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Norphenylephrine hydrochloride, 98%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)