Merck
G004689
HPLCによるシプロフィブル酸エナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] triethylamine; (90:10:0.3:0.2, A:B:C:D)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Ciprofibrate
標準
製品番号
詳細
価格
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート