Merck
G004601
HPLCによるα-ブロモパルミチン酸エナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.5; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    2-Bromohexadecanoic acid, ≥99.0% (GC)
標準
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)