テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: Phenols at 25 ppb in 0.1M phosphate buffer, pH 2, with 25% NaCl, 9 mL in 10 mL screw cap vial
SPME fiber: 60 μm Carbowax (PEG) (57354-U)
extraction: 30 min direct immersion with agitation using CombiPal autosampler
desorption process: (30 min. direct immersion with agitation using CombiPal autosampler)
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.5μm film
oven: 50°C(2.0 min) to 160°C @ 10°C/min to 280°C @ 20°C/min
inj. temp.: Splitless/split with 0.75mm ID liner and Merlin Microseal
detector: ITMS m/z=45-275 @ 0.7 μsec per scan, transfer line 310°C
carrier gas: Helium, 1mL/min constant flow, 8.7 psi
適合性
application for SPME
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
environmental
food and beverages
法的情報
アナライト
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)