テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Phenyl, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581616-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% ammonium acetate: [B] methanol; (20:80, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in 20:80, water:methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)