テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery C18, 10 cm × 2.1 mm I.D., 5 μm particles (569220-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate (pH unadjusted) [B] 90:10, methanol:(100 mM ammonium acetate)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 405 nm
injection: 1 μL
sample: as indicated (in 50% MeOH, 1% NH4OH)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Bilirubin
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)