テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: GPA 2261 3-column set (13993-U)
oven: 100 °C
carrier gas: helium, 30 mL/min
injection: 0.5 mL sample loop
アプリケーション
petroleum
アナリシスノート
Packed columns continue to be used in multi-column, multi-valve configurations for the determination of BTU content in natural gas and natural gas liquids as described in Gas Processors Association (GPA) Methods 2261 and 2177, plus American Society for Testing and Materials (ASTM) Test Method 2597. This chromatogram is of GPA Method 2261, and uses three packed columns in a multi-valve configuration. Supelco is the world leader in packed GC column technology, with an extensive library of phases and supports.
アナライト
詳細
C6+ 0.10
Nitrogen 2.00
Methane 88.75 %
Carbon dioxide 1.75 %
Ethane 5.00
Propane 2.00
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)