Merck
G001834
HPLCによるヘモグロビンSの分析、 Discovery® BIO PolyMA-SCX、イオン交換
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO PolyMA-SCX, 5cm × 4.6mm, 5μm particles (59601-U)
mobile phase: [A] 20 mM sodium phosphate, pH 7.0; [B] 20 mM sodium phosphate, 0.5 M NaCl, pH 7.0
gradient: 0 to 100% B in 30 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
アナリシスノート
Discovery BIO PolyMA-SCXとPolyMA-WAXカラムは、様々なタンパク質で鋭く、効率のよいピークをみせます。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)