テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 2.1 mm I.D., 3 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in water; [B] 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile, 50:50;
gradient: 0-100% B in 50 min
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35°C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL, each at 0.8 mg/mL in 0.1% TFA
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Apohemoglobin, carboxymethylated, tryptic digest
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)