Merck
FFA57294-U
Supelco
SPMEファイバーアセンブリー ポリアクリラート (PA)
df 85 μm(PA, for use with multi fiber exchanger, needle size 23 ga
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.21
物質
fused silica fiber
plain white hub
ニードルサイズ
23 ga
包装
pack of 3
df
85 μm (PA)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PA coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with multi fiber exchanger
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Although we no longer distribute SPME-FFA products andaccessories, these products are available and distributed exclusively byChromline. Please visit the Chromline websiteor contact [email protected] for more information.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
関連コンテンツ
SPME fast-fit fiber assemblies simplify method development for solid-phase microextraction with easy installation and color-coded labels.