安全性情報
FAP84231
Nutritional and Hydroxyproline in meat
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
グレード
reference material
メーカー/製品名
Fera Science Ltd
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Patulin
Matrix Group: Meat
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
FAP84231-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)