物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
ChromegaChiral™
メーカー/製品名
ES Industries 153351-CC4
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 3.0 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
4-chloro-3-methylphenylcarbamate to cellulose phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
chiral
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ChromegaChiral CC4 (cellulose tris(4-chloro-3-methyl-phenylcarbamate) is another new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase. It is a modified cellulose coated on high purity, high performance spherical silica particles. The chemical modification includes the chemical bonding of 4-chloro-3 methylphenylcarbamate to cellulose. The use of cellulose modified with chlorinated phenyl groups provides a separation opportunity for many previously unresolved and poorly resolved chiral mixtures.
法的情報
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)