物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
ChromegaChiral™
メーカー/製品名
ES Industries 152351-CCO-F2
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
chiral
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ChromegaChiral CCO F2 is a 2-Fluoro 5-methylphenyl cellulose phase which can be used in SFC or HPLC. The addition of a fluorine atom into a phenyl carbamate cellulose structure can be useful in promoting a fluorophilic retention mechanism which can provide improved retention for fluorinated compounds. A fluorophilic retention mechanism can be particularly useful in medicinal chemistry and drug discovery, where more than a third of newly approved small molecule drugs contain fluorine.
法的情報
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)