Merck
ES5495
ChromegaChiral Chiral CCJ, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 30 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
ChromegaChiral
メーカー/製品名
ES Industries 15N251-CCJ
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 30 mm
マトリックス
fully porous particle
マトリックス活性基
cellulose 4-methylbenzoate phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
chiral
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ChromegaChiral CCJ (cellulose 4-methylbenzoate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート