Merck
ES5175
GreenSep DEAP SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel column
製品種目
GreenSep
メーカー/製品名
ES Industries 155191-GS-DEAP
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
DEAP phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unlike many SFC columns which require the addition of amine modifiers to the mobile phase to improve peak shape for basic compounds, GreenSep DEAP does not, greatly simplifying mobile phase composition and fraction collection. This makes GreenSep DEAP the SFC column of choice for the retention and rapid separation of chemical compounds containing strong amine groups.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
GreenSep is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)