Merck
ERMBF443C
Soya bean GMB151
nominal 0.1% GMO, ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
ERM®
品質
nominal 0.1% GMO
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please click on the below product number:
ERMBF443C
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)