Merck
96-0142
GCによるニトロソアミンの分析、 PTA-5、SPME処理、65 μm PDMS/DVB使用
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: analytes in water +25% KCl, pH 10.0
SPME fiber: 65 μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene (57310-U)
extraction: immersion, 15 min (rapid stirring)
desorption process: 270 °C for 1 min
column: PTA-5, 30 m × 0.32 mm I.D., 0.5 μm (24331)
oven: 50 °C (1 min), 10 °C/min to 250 °C (2 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: MSD, SIM
carrier gas: helium, 30 cm/sec
liner: 0.75 mm I.D., SPME
適合性
application for SPME
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
environmental
food and beverages
アナライト
詳細
    N-Nitrosodi-n-propylamine
    N-Nitrosomethylethylamine
    N-Nitrosodiphenylamine
    N-Nitrosodiethylamine
    N-Nitrosodimethylamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)