certified reference material
TraceCERT®
品質水準
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP(OC1=C(C(C)(C)C)C=C(C(C)(C)C)C=C1)(OC2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C28H43O4P/c1-25(2,3)19-13-15-23(21(17-19)27(7,8)9)31-33(29,30)32-24-16-14-20(26(4,5)6)18-22(24)28(10,11)12/h13-18H,1-12H3,(H,29,30)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
おすすめ製品
WGK
WGK 3
Jan Code
90048-BULK:
90048-VAR:
90048-50MG:
試験成績書(COA)