Merck
843400
TOYOPEARL® AFFIPAK ACT Sampler (AF-Epoxy, Tresyl-650M)
phase AF-Epoxy, Tresyl-650M
, bottle of 2 × 5 g, 65 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® AFFIPAK Activated Media Sampler
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
詳細
Phase filter (Various)
製品種目
TOYOPEARL®
形状
dry, free flowing powder
特徴
Molecular weight range (Excl. limit: 5,000,000 Da)
包装
bottle of 2 × 5 g
メーカー/製品名
Tosoh 43400
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
粒径
65 μm
ポアサイズ
1000 Å
分離法
affinity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)