Merck
842176
TSKgel® Super-Octyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C8 (octyl) phase,
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
product name
TSKgel® Super-Octyl Guard Cartridge, phase C8 (octyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L7
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 42176
標識化の程度
5% Carbon, multilayer, endcapped
パラメーター
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 2 mm
表面積
100 m2/g
マトリックス
spherical silica
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase,
粒径
2.3 μm
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
詳細
TSKgel® Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
_x000D_
TSKgel® Super-Octyl Guard Cartridge, 3pk, for 2mmID TSKgel Super-Octyl columns.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)