Merck
842160
TSKgel® Octadecyl-4PW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
別名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL®逆相HPLCガードゲルカートリッジ, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 7 μm particle size, pkg of 3 ea
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
Tosoh Octadecyl-4PW, 42160
標識化の程度
1 meq/mL ligand density (estimate)
パラメーター
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
5-50 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 2 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
7 μm
ポアサイズ
500 Å
使用pH
2-12
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgelガードカートリッジには、別売りのホルダーが必要です。2 mmカートリッジ用のホルダーの部品番号は819308です。4.6 mmカラムを保護するのに使用する3.2 mmカートリッジ用のホルダーの部品番号は819018です。
Highly cross-linked polymethacrylate base material of TSKgel Octadecyl-4PW provides excellent stability in high pH buffer systems and can withstand rigorous cleaning with either acid or base. The 500Ã… pore allows for anaylsis of proteins up to 200kDa while the particle size offerings allow for analytical, semi-preparative and preparative scale separations.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)