Merck
82036-U
Hamilton® PRP-X200 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-X200 HPLC ガードカートリッジ, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L17
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 mm × 2.1 mm
マトリックス
polymeric
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート