Merck
818388
TSKgel® SuperQ-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, ammonium ion, quaternary phase
別名:
TSKgel® Anion Exchange HPLC Guardgel Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL®陰イオン交換HPLCガードゲルキット, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
物質
PEEK
認証
suitable for USP L23
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Cl-
メーカー/製品名
Tosoh 18388
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2.5 cm × 6 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
20 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
anion exchange
詳細
TSKgelGuardgelキットの構成:
  • 5 mLGuardgel梱包材料
  • 外付け異径ユニオン、キャップ、フリット、フェルール2個からなるカラムホルダー
  • カラム、25 mm x 9.5 mm(外径)x 6 mm(内径)、深さ10 mmの2 μmフリット、1/16インチの出口
  • 交換用フリット2個
  • 5 cm x外径1/16インチx内径0.01インチのキャピラリーチューブ
  • ナットとフェルール、1/16インチのチューブ用に10~32個のスレッド、各2個
  • 金具はすべて316ステンレス鋼製です
内径21.5 mmのカラム用Guardgelキットの寸法:
  • カラム、35 mm x 12.75 mm(外径)x 10 mm(内径)、深さ20 mmの10 μmフリット、1/16インチの出口
  • 5 cm x外径1/16インチx内径0.02インチのキャピラリーチューブ
内径21.5 mmのTSKgel DEAE-5PWカラム用Guardgelキット
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート