Merck
818277
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, phenyl phase
別名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® 逆相 HPLC カラム (シリカベース), phase phenyl, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L11
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh Super-Phenyl, 18277
標識化の程度
3% Carbon, multilayer, endcapped
パラメーター
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
表面積
100 m2/g
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
phenyl phase
粒径
2.3 μm
ポアサイズ
140 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物理的形状
Shipped in 50% acetonitrile - 50% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)