Merck
796-0315
US EPA法 0030: GCによる揮発性物質の分析、SPB®-624、Collection/Desorption、VOST 100使用
suitable for GC, application for air monitoring
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample: calibration standard: volatiles in methanol; blank: Tenax TA tube with surrogate thermally desorbed into purge & trap system
adsorbent tube: VOST 100 (20074-U)
purge trap: VOCARB 4000 (20308)
column: SPB-624, 75 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm film (25432)
oven: 35 °C (5 min) to 200 °C at 10 °C/min, hold 2 min
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 8 mL/min
適合性
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    1,1,1-Trichloroethane
    Toluene
    Methanol
    Methylene chloride
    Chlorobenzene-d5
    Benzene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)