Merck
795-0567
GCによる水中の窒素含有除草剤の分析、PTE-5 、SPME処理 、85 μm ポリアクリラート使用
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 4 mL (water + 100ng/mL each analyte 1g/mL NaCl), pH 2, in 4.6 mL vial
SPME fiber: polyacrylate, 85 μm (57304)
extraction: immersion, ambient temp., 50 min (constant stirring)
desorption process: 5 min, 230 °C
column: 5% phenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 40 °C (5 min) to 100 °C at 30 °C/min, to 275 °C at 5 °C/min
inj. temp.: splitless, 230 °C
detector: MS (Ion Trap Manifold: 250°C; scan range m/z=45-400 at 0.6 sec/scan)
carrier gas: helium, 40 cm/sec, set at 40 °C
適合性
application for SPME
アプリケーション
environmental
food and beverages
アナライト
詳細
    Atrazine
    Prowl®, analytical standard
    Hexazinone
    Oxadiazon
    Simazine
    Terbacil
    Trifluralin
    Bromacil
    Propazine
    Propachlor
    Eptam®, PESTANAL®, analytical standard
    すべて表示 (11)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)