Merck
794-0412
HPLC Analysis of Hemoglobin HbA1C on Mono S® HR5/5
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Mono S HR5/5, 5 cm x 5 mm I.D., 10 μm (54808)
mobile phase: [A] 0.01M malonate-sodium hydroxide, pH 5.7; [B] 0.3M lithium chloride in mobile phase A
flow rate: 2.0 mL/min
detector: VIS, 405 nm
injection: 50 μL hemolysate, dilued 1:5
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Mono S is a registered trademark of Cytiva
アナライト
詳細
    Hemoglobin human
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)