Merck
794-0411
HPLCによる北米産スズメバチ毒の分析、Mono S® HR5/5
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Mono S HR5/5, 10 μm particles (54808)
mobile phase: [A] 50 mM BICINE, pH 8.4; [B] A + 0.35 M sodium chloride
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 7 mg venom in mobile phase A
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
life science and biopharma
法的情報
Mono S is a registered trademark of Cytiva
アナライト
詳細
    Phospholipase-A
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)