Merck
794-0199
GCによる水中のフェノール分析、PTE-5 、SPME処理、85 μm ポリアクリラート使用
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 50 ppb phenols in water, 27% NaCl, pH 2
SPME fiber: polyacrylate, 85 μm (57304)
extraction: 20 min immersed in water with rapid stirring
desorption process: splitless, 280 °C (closed 3 min)
column: 5% Phenyl Polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 40 °C (4 min), 12 °C/min to 260 °C
detector: MS, Scan Range m/z = 45-465 at 0.6 sec/scan
carrier gas: helium, 40 cm/sec at 40 °C
適合性
application for SPME
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
environmental
food and beverages
アナライト
詳細
    2,4-Dimethylphenol
    Dinoseb
    2,4,6-Trichlorophenol
    4-Nitrophenol
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Methylphenol, analytical standard
    2,4-Dichlorophenol
    Phenol
    3-Methylphenol, analytical standard
    2,6-Dichlorophenol
    2-Nitrophenol
    2,4-Dinitrophenol
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    2,4,6-Tribromophenol
    2-Chlorophenol
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    4-Methylphenol, analytical standard
    Pentachlorophenol
    すべて表示 (19)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)