安全性情報
78887
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxododecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19D3H34NO5
分子量:
362.52
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -25.0 to -19.0, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
78887-10MG:
78887-1MG:
78887-VAR:
78887-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)