Merck
713-0141
HPLC Analysis of Barbiturates on Discovery® C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 25 mM potassium phosphate buffer, pH 6.9 (25:75, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 25 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Methyprylon
    Hexobarbital
    Butalbital
    Butabarbital
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)