Merck
65731-U
Supelco
Discovery® Zr-Carbon HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel column
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
1% Carbon loading
パラメーター
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 2.1 mm
表面積
30 m2/g
マトリックス
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
マトリックス活性基
carbon phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
300 Å
operating pH range
1-14
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Discovery Zr-Carbon は、球状の、多孔性カ-ボンコ-ティングのジルコニア粒子からなっています。位置異性体やジアステレオマ-の逆相分離に最適です。本品は、他のジルコニアやシリカ基材のDiscoveryカラムの選択性を補い、移動相pHは1~14にわたり使用できます。C18カラムで上手くいかない場合の優れた選択肢です。
特徴および利点
  • 幾何異性体やジアステレオマ-の分離に優れています。
  • 非常に高い疎水性表面
  • 他のDiscovery Zrカラムと比べて非イオン性化合物に対して最も異なる保持を示します。
  • 多孔性グラファイトカ-ボンと類似しており、且、イオン交換相互作用を付加しています。
その他情報
Discovery Zr-Carbonによる保持が強すぎるので、縮合環芳香族は分析しないでください。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート