Merck
64763
Supelco
Plastic Clip
for use with ST 19/22 ground joint, pkg of 5 ea
別名:
Clip for Ground Glass Joint, 19/22, pk 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
plastic clip
包装
pkg of 5 ea
テクニック
passive air sampling: suitable
適合性
for use with ST 19/22 ground joint
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート