Merck
59205
Supelco
Postcolumn Reactor, Single Bead String Reactor
Acid Washed/Silanized
別名:
SINGLE BEAD STRING REACTOR ACID WASHED/SILANIZED 250U
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
サイズ外径 × 内径
30 cm × 250 μm × 0.5 mm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.