product name
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L11
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
1.0% loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
カラムL × 内径
5 cm × 2.1 mm
表面積
22 m2/g
マトリックス
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
operating pH range
2-9
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
法的情報
抗体
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
577419-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.